GE25-0500-75
RNAspin 96 (4)
Cytiva 25-0500-75, pack of (4 preps)
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cytiva 25-0500-75
embalagem
pack of (4 preps)
capacidade
100 μg binding capacity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- For fast and efficient purification in a 96-well format.
- 96 samples can be parallel-processed with high reproducibility in under 70 min.
- Integrated wash plate eliminates risk of contamination.
- Flexible processing by vacuum or centrifugation.
- DNase I treatment removes genomic DNA, leading to high-quality total RNA product.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during RNA preparation.
Protocolos
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.