GE17545909
HiTrap® Capto™ Butyl
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 17-5459-09, 75 μm avg. part. size
Selecione um tamanho
R$ 6.552,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.552,00
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
17-5459-09
Cytiva
Tamanho médio da partícula
75 μm
Descrição geral
- Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
- Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
- Improves productivity and process economy in downstream operations
- Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
- Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)