GE17-0536-01
Superose® 12 Prep Grade
Cytiva 17-0536-01, pack of 125 mL
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 125 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0536-01
matriz
highly cross-linked agarose
tamanho de partícula
30 μm
cleaning in place
1-14
working range
3-12
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Artigos
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocolos
Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Superose from Cytiva.