GE17-0090-10
Sephadex® LH-20
Cytiva 17-0090-10, pack of 25 g
Sinônimo(s):
Sephadex gel
About This Item
Produtos recomendados
Características
autoclavable 20 min at 121°C
embalagem
pack of 25 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0090-10
Matriz
hydroxypropylated, cross-linked dextran
tamanho de partícula
163 μm (in methanol max.)
18-111 μm (dry)
27 μm (In Methanol Min.)
cleaning in place
2-13
Faixa de trabalho
2-13
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Designed for use in polar organic solvents and aqueous solvent mixtures
- Excellent for fractionation of lipids, hormones, vitamins, and other small biomolecules.
- Useful for both analytical and industrial scales for the preparation of closely related molecular species
- Sephadex® LH-20 is made from hydroxypropylated Dextran beads that have been crosslinked to yield a polysaccharide network.
- Powerful chromatographic selectivity due to dual hydrophilic and lipophilic nature of the matrix
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Sephadex® LH-20 is made from hydroxypropylated Dextran beads that have been crosslinked to yield a polysaccharide network.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.