GE10600114
Amersham™ Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600114
bainha L × C
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Precut Amersham Protran 0.45 µm nitrocellulose membranes.
- Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)