GFCP203000
Glass Fiber Conjugation Pad
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Sinônimo(s):
Conjugate pad, Diagnostic pad, Glass Fiber Conjugate Pad 20cm x 30cm Sheets, Glass fiber pad
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 sheets
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SureWick®
filtro C × L
20 cm × 30 cm
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Características e benefícios
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1