G9880
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥75 units/mg protein
Sinônimo(s):
ALT1, L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥75 units/mg protein
peso molecular
42 kDa
atividade externa
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Glutamic-pyruvic transaminase (GPT) is located in most cells in the body but is found in highest concentrations in the liver. Two GPT isoforms, GPT1 and GPT2, are present in mammals.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions