SAB2702211
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT7312, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
Selecione um tamanho
R$ 3.641,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.641,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT7312, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
29kDa
concentração
1.04mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)