SAB4301138
Anti-GFP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GFP-like chromoprotein
Selecione um tamanho
R$ 2.349,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.349,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
27 kDa
concentração
3.2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:10000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- double immunofluorescence staining
- immunoblot analysis.
- immunoprecipitation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)