G6750
α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate
≥99% (HPLC), BioXtra
Sinônimo(s):
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
Impurezas
glucose and starch, essentially free
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
K: 20.4-26.1% (ICP)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
chave InChI
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ligação
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1