Documentos Principais
G8751
Sigma-Aldrich
Glicogênio
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.032,00
25 G
R$ 3.205,00
100 G
R$ 9.128,00
R$ 1.032,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.032,00
25 G
R$ 3.205,00
100 G
R$ 9.128,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
R$ 1.032,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
chave InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Descrição geral
A ostra do Pacífico/Crassostrea gigas é um recurso pesqueiro marinho vital. De 20 a 40% do peso seco de uma ostra é composto por glicogênio. Altos níveis de glicogênio contribuem para o sabor, a qualidade e a resistência da ostra.
O glicogênio é um polímero ramificado de glicose sintetizado por células animais para armazenamento e liberação de energia. É construído predominantemente por ligações α1→4-glicosídicas com ramificações criadas através de ligações α1→6-glicosídicas.
O glicogênio, um polissacarídeo de glicose, serve como o armazenamento primário de glicose no corpo e funciona como uma reserva de energia vital tanto em fungos quanto em animais. Com sua estrutura multirramificada, o glicogênio é uma molécula de armazenamento secundário de energia de longo prazo, semelhante ao amido e intimamente relacionada à amilopectina, desempenhando um papel fundamental no armazenamento e liberação de energia e existente como grânulos no citoplasma.
Na pesquisa, o glicogênio é comumente empregado para investigar o armazenamento de carboidratos, o metabolismo e a caracterização enzimática. Servindo como um transportador inerte, ele aumenta significativamente a eficiência da extração de DNA e RNA por meio da precipitação de etanol. Sua versatilidade se mostra valiosa ao desvendar os intrincados detalhes do ciclo de glicose, contribuindo para avanços em diversas áreas de pesquisa fisiológica, nutricional, bioquímica e de biologia celular.
Aplicação
O glicogênio de ostra foi usado para induzir inflamação e promover o extravasamento de granulócitos e neutrófilos em modelos animais após injeção intraperitoneal. O glicogênio também atua como uma sonda de permeabilidade vascular.
O glicogênio de ostra tem sido usado como:
  • componente em géis de acrilamida para realizar a coloração da atividade enzimática ramificada para quantificar a atividade da ADP-glicose pirofosforilase (AGPase)
  • agente inflamatório estéril para inocular em camundongos para obter células de exsudato peritoneal (PEC) e estudar seus efeitos sobre as funções metabólicas dos macrófagos
  • iniciador para suplementar o tampão de maleato para o ensaio de amilossucrase para medir as atividades da proteína de fusão de amilossucrase glutationa S- transferase (GST-AS) da proteína de fusão da amilossucrase e das frações de purificação
  • suplemento no tampão PreScission para realizar a reação de síntese de polímeros
Características e benefícios
  • Ideal para pesquisa bioquímica e de biologia celular
  • Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de polissacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A M Kaplan et al.
The Journal of experimental medicine, 146(5), 1461-1466 (1977-11-01)
A macrophage cell-surface antigen associated with pyran and Corynebacterium parvum-activated macrophages and P388D1 cells but not detectable on normal or glycogen and thioglycollate-elicited murine macrophages has been described. The antigen was demonstrated both by complement-mediated cytotoxicity and immunofluorescence, using an
Busu Li et al.
BMC genomics, 18(1), 713-713 (2017-09-13)
The Pacific oyster Crassostrea gigas is an important marine fishery resource, which contains high levels of glycogen that contributes to the flavor and the quality of the oyster. However, little is known about the molecular and chemical mechanisms underlying glycogen
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 60(3), 1009-1023 (2009-02-05)
Rice (Oryza sativa) allelic sugary1 (sug1) mutants defective in isoamylase 1 (ISA1) accumulate varying levels of starch and phytoglycogen in their endosperm, and the activity of a pullulanase-type of a debranching enzyme (PUL) was found to correlate closely with the
Naoko Fujita et al.
Journal of experimental botany, 62(14), 4819-4831 (2011-07-07)
Starch synthase (SS) I and IIIa are the first and second largest components of total soluble SS activity, respectively, in developing japonica rice (Oryza sativa L.) endosperm. To elucidate the distinct and overlapping functions of these enzymes, double mutants were
Hiroki Asai et al.
Journal of experimental botany, 65(18), 5497-5507 (2014-07-30)
Starch synthase (SS) IIIa has the second highest activity of the total soluble SS activity in developing rice endosperm. Branching enzyme (BE) IIb is the major BE isozyme, and is strongly expressed in developing rice endosperm. A mutant (ss3a/be2b) was
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. We intend to use G8751 for a phantom in MRI C13 spectroscopy and need to know the concentration more precisely than just >75%, so we can adjust to 100% in the phantom and avoid a large margin of error in glycogen spectroscopy measurements of patients.
    1 answer
    1. The purity value is Lot dependent and can be found in the Certificate of Analysis. The current Lot WXBD9465V in stock has a purity value of 85%.