G5537
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 70-140 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
70-140 units/mg protein
composição
Protein, 30-70% biuret
atividade externa
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?