Documentos Principais
G5261
Sigma-Aldrich
Gli-Asp-Asp-Asp-Asp-Lis-β-naftilamida
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
H-Gly-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-bNA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H44N8O14
Número CAS:
Peso molecular:
788.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCC(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C34H44N8O14/c35-10-4-3-7-20(30(52)37-19-9-8-17-5-1-2-6-18(17)11-19)39-32(54)22(13-27(46)47)41-34(56)24(15-29(50)51)42-33(55)23(14-28(48)49)40-31(53)21(12-26(44)45)38-25(43)16-36/h1-2,5-6,8-9,11,20-24H,3-4,7,10,12-16,35-36H2,(H,37,52)(H,38,43)(H,39,54)(H,40,53)(H,41,56)(H,42,55)(H,44,45)(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
chave InChI
QLLWULMEPVZWTP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Substratos
Um substrato fluorogênico sensível e específico para enteroquinase.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
I Antonowicz et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 101(1), 69-76 (1980-02-14)
The application of a new synthetic substrate to the direct determination of enteropeptidase is described. The substrate Gly-(L-Asp)4-L-Lys-2-naphthylamide contains the amino acid sequence of the activation peptides of trypsinogen linked via an amide bond to the fluorophore 2-naphthylamine. The sequence
Weimei Sun et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 375(3), 510-521 (2020-10-10)
Inhibition of the serine protease enteropeptidase (EP) opens a new avenue to the discovery of chemotherapeutics for the treatment of metabolic diseases. Camostat has been used clinically for treating chronic pancreatitis in Japan; however, the mechanistic basis of the observed