69066-M
Recombinant Enterokinase
Sinônimo(s):
Enterokinase Enzyme, Enterokinase Protein, Recombinant Enterokinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
targeted protein degradation: suitable
adequação
suitable for enzyme test
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Componentes
•2 ml1X rEK Dilution/Storage Buffer
•1 ml10X rEK Cleavage Buffer
•10 µgCleavage Control Protein
Advertência
Definição da unidade
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.