G1135
L-Glutamic acid γ-(4-nitroanilide)
γ-glutamyl transpeptidase substrate
Sinônimo(s):
L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide, L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
chave InChI
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3