49525
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid 5-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
powder
Impurezas
≤6% water
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
adequação
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
chave InChI
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3