Selecione um tamanho
R$ 6.991,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.991,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Produtos recomendados
Ensaio
>96%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N1CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(C)C)C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C42H68N10O11S/c1-23(2)19-32(40(61)46-27(35(45)56)15-18-64-5)52-17-14-28(42(52)63)47-41(62)34(24(3)4)51-38(59)29(20-25-11-7-6-8-12-25)49-39(60)31(22-53)50-37(58)30(21-33(54)55)48-36(57)26(44)13-9-10-16-43/h6-8,11-12,23-24,26-32,34,53H,9-10,13-22,43-44H2,1-5H3,(H2,45,56)(H,46,61)(H,47,62)(H,48,57)(H,49,60)(H,50,58)(H,51,59)(H,54,55)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,34-/m0/s1
chave InChI
HVUNRXRFMQDMBO-NOJSRKIXSA-N
Informações sobre genes
human ... TACR2(6865)
mouse ... TACR2(21337)
rat ... TACR2(25007)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)