Documentos
F9381
Sigma-Aldrich
Fluorometolona
≥98%
Sinônimo(s):
11β,17α-Di-hidroxi-9-fluoro-6-metil-1,4-pregnadieno-3,20-diona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29FO4
Número CAS:
Peso molecular:
376.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Categorias relacionadas
Aplicação
  • O tratamento tópico com fluormetolona e o estresse dessecante alteram a expressão da proteína inflamatória em lágrimas.: Esta pesquisa explora as mudanças na expressão da proteína lacrimal, devido à fluormetolona tópica e ao estresse ambiental, oferecendo percepções sobre as respostas inflamatórias da superfície ocular (Nättinen et al., 2018).
  • Modelo farmacocinético geral para formas farmacêuticas oculares administradas topicamente.: Este estudo fornece um modelo farmacocinético aplicável a medicações oculares tópicas, incluindo fluormetolona, melhorando a compreensão da dinâmica da droga nos tratamentos oculares (Deng et al., 2016).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clinicamente significativo em conjuntivite alérgica e como anti-inflamatório após cirurgia de catarata.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
O Van Den Hauwe et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 15(11), 857-861 (2001-05-31)
In this study a new method for the simultaneous confirmation of betamethasone and dexamethasone residues in bovine liver is presented. A Quattro LCZ triple quadrupole mass spectrometer, equipped with an atmospheric pressure ionization (API) source, was coupled to a high
Jun Shimazaki et al.
Ophthalmology, 119(4), 668-673 (2012-01-24)
Endothelial rejection remains a major cause of graft failure after penetrating keratoplasty (PKP). Topical corticosteroids are the gold standard for preventing rejection; however, protocols for corticosteroid treatment have been diverse. The aim of the present study was to examine the
Kensaku Miyake et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 37(9), 1581-1588 (2011-08-23)
To compare a topical nonsteroidal antiinflammatory drug (nepafenac 0.1%) and a topical steroidal antiinflammatory drug (fluorometholone 0.1% ) in preventing cystoid macular edema (CME) and blood-aqueous barrier (BAB) disruption after small-incision cataract extraction with foldable intraocular lens (IOL) implantation. Shohzankai
Marcus Ang et al.
Clinical & experimental ophthalmology, 40(4), e149-e155 (2011-05-18)
To describe clinical features of severe vernal keratoconjunctivitis with steroid response in Asian children and risk factors for glaucoma filtration surgery. Retrospective non-controlled, comparative case series. Patients with severe vernal keratoconjunctivitis seen at a single centre over 6 years. Clinical
Namrata Sharma et al.
International ophthalmology, 35(6), 827-832 (2015-02-25)
To evaluate the safety and efficacy of collagen cross-linking (CXL) in the treatment of keratoconus. A prospective randomized sham-controlled clinical trial was undertaken and 43 eyes with moderate to severe keratoconus were randomized into two groups that is the treatment