F9054
Fumitremorgin C
from Neosartorya fischeri, film
Sinônimo(s):
FTC
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Neosartorya fischeri
Nível de qualidade
Formulário
film
solubilidade
acetonitrile: soluble 5 mg/mL
methanol: soluble 5 mg/mL
DMSO: soluble
chloroform: soluble
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](\C=C(/C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@@H]5CCCN5C4=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox