37018
Tenuazonic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one, (S)-3-Acetyl-5-(S)-sec-butyltetramic acid, (S)-3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(C(C)=O)=C1O
InChI
1S/C10H15NO3/c1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8/h5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14)/t5-,8-/m0/s1
chave InChI
CEIZFXOZIQNICU-XNCJUZBTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Cornflakes using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.[3]
- Human urine samples using isotope dilution assay method and liquid chromatography coupled to a hybrid triple quadrupole/linear ion trap mass spectrometer.[4]
- Cereals using high-performance liquid chromatography–electrospray ionization ion-trap multistage mass spectrometry (HPLC- ESI ion-trap (IT) MS2). ESI Fourier transform-ion cyclotron resonance tandem mass spectrometry (FTICR-MS2) technique is used for product characterization, post derivatization with 2,4-dinitrophenylhydrazine.[1]
Reconstituição
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?