F8307
FR-900098 monosodium salt
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
(3-(Acetylhydroxyamino)propyl)-phosphonic acid, BRN 2096083, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]-phosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3