F7879
Ferritin, cationized from horse spleen
10 mg/mL in 0.15 M NaCl
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
horse spleen
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
concentração
10 mg/mL in 0.15 M NaCl
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
horse ... FTL(100051593)
Descrição geral
Aplicação
- to incubate amoebae (106) in the study, to determine whether trophozoites are able to take up ferritin and internalise this protein for their growth in axenic culture[3]
- to determine phagosome-lysosome fusion by electron microscopy[4]
- to label freshly excised chick optic tecta in serum free incubation medium[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?