F7751
Fluoxymesterone
solid (photosensitive)
Sinônimo(s):
11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
bovine milk (other parts like skeletal muscle/bile/bone/connective tissue/skin)
microbial (Mycobacterium sp.)
Formulário
solid (photosensitive)
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
solubilidade
H2O: ≤0.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 6.4 mg/mL
ethanol: 7.3 mg/mL
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@](C)(O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
InChI
1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367) , ESR1(2099) , PRLR(5618)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?