F5421
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FGFR-1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 110-120 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using trypsin-digested human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:400 using an extract of FGFR-1 transfected cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR1(2260)
Descrição geral
Especificidade
Staining of the product is specifically inhibited with the FGFR-1 immunizing peptide. No reaction with human FGFR-2 and FGFR-3 is detected.
Imunogênio
Aplicação
- immunoprecipitation
- immunofluorocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)