CG201
cGMP Enzyme Immunoassay Kit
sufficient for 96 assays
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 96 assays
Nível de qualidade
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PRKG1(5592)
Descrição geral
Aplicação
Somente componentes do kit
- Acetic Anhydride 1 x 1
- Assay Buffer 2 1 x 30
- cGMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
- cGMP Assay Layout Sheet 1 x 1
- cGMP EIA Antibody Rabbit Anti-cGMP 1 x 5
- 5 Cycle Logit-Log Paper 1 x 1
- Cyclic GMP Standard 1 x 0.5
- Goat Anti-Rabbit IgG Coated 96 Well Microtiter Plate 1 ea
- p-Nitrophenyl Phosphate Substrate Solution 1 x 20
- Plate Sealer 1 ea
- Stop Solution 1 x 5
- Triethylamine 1 x 2
- Wash Buffer Concentrate 1 x 30
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup