F4537
Fibroblast Growth Factor-5 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Sinônimo(s):
hFGF-5, FGF-5
Selecione um tamanho
R$ 3.912,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.912,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.1-15.0 ng/mL
peso molecular
27 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF5(2250)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research