F3806
Fadrozole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)-benzonitrile, Afema, CGS 16949A
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
InChI
1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
chave InChI
UKCVAQGKEOJTSR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.