Documentos Principais
F1884
Supelco
(±)-Fenfluramine hydrochloride solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
drug standard
Ensaio
≥98%
concentração
1.0 mg/mL in methanol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup