Documentos Principais
F1641
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG humana (específico para cadeia γ), fragmento F(ab′)2–FITC
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IgG anti-humano FITC
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:32
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) pertence à família das imunoglobulinas e é um anticorpo sérico amplamente expresso. As duas cadeias pesadas e as duas cadeias leves da IgG são ligadas por uma ponte dissulfeto. É uma glicoproteína e sua principal função é ajudar na defesa imune. De modo geral, a IgG se encontra na forma de monômero. O subtipo de anticorpo IgG é o mais abundante das imunoglobulinas séricas do sistema imune. Ele é secretado pelos linfócitos B e é encontrado no sangue e nos fluidos extracelulares. A IgG representa cerca de 70% do teor total de imunoglobulinas. A imunoglobulina G (IgG) participa da hipersensibilidade tipo II e tipo III.
As IgGs humanas são anticorpos de glicoproteína que contêm duas cadeias leves equivalentes e um par de cadeias pesadas idênticas. As IgGs têm quatro isoformas distintas, que vão da IgG1 a IgG4. Esses anticorpos regulam as respostas imunológicas a alergias e infecções patogênicas. As IgGs também foram implicadas na fixação do complemento e doenças autoimunes
O anticorpo anti-IgG humana (específico para cadeia γ), fragmento (F(ab′)2)-FITC é específico para IgG humana quando testado contra as proteínas humanas IgA, IgG, IgM, de Bence Jones κ e de λ mieloma purificadas. O uso deste produto impede a coloração de interferência devido à presença de receptores Fc.
Imunogênio
IgG humana purificada
Aplicação
Anticorpo anti-IgG humana (específico para cadeia γ), fragmento F(ab′)2−FITC foi usado em estudos de imunofluorescência e prova cruzada por citometria de fluxo (FCXM).
O anticorpo anti-IgG humana (específico para cadeia γ), fragmento (F(ab′)2-FITC é adequado para uso em imunofluorescência direta (1:32).
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% e azida sódica 15 mM
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Işın Sinem Bağcı et al.
Experimental dermatology, 30(5), 684-690 (2020-12-22)
Ex vivo confocal laser scanning microscopy (CLSM) offers real-time examination of excised tissue in reflectance, fluorescence and digital haematoxylin-eosin (H&E)-like staining modes enabling application of fluorescent-labelled antibodies. We aimed to assess the diagnostic performance of ex vivo CLSM in identifying
Işın Sinem Bağcı et al.
Acta dermato-venereologica, 97(5), 622-626 (2017-01-18)
Linear IgG deposits along the basement membrane of adnexa has been proposed to be useful in the diagnosis of bullous pemphigoid (BP), but no controlled studies have been performed. This study evaluated linear IgG fluorescence of the basement membrane of
I S Bağcı et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 33(11), 2123-2130 (2019-07-03)
Ex vivo confocal laser scanning microscopy (ex vivo CLSM) is a novel diagnostic method allowing rapid, high-resolution imaging of excised skin samples. Furthermore, fluorescent detection is possible using fluorescent-labelled antibodies. To assess the applicability of ex vivo CLSM in the
Local activation of the complement system in endoneurial microvessels of diabetic neuropathy
Rosoklija G B, et al.
Acta Neuropathologica, 99(1), 55-62 (2000)
IgG
Encyclopedia of Immunology (1998)