F1631
Fast Violet B Salt
Dye content ≥97 %
Sinônimo(s):
4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2-methoxy-5-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 41
About This Item
Produtos recomendados
composição
Dye content, ≥97%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(NC(=O)c4ccccc4)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H13N3O2.4ClH.Zn/c2*1-10-8-13(18-16)14(20-2)9-12(10)17-15(19)11-6-4-3-5-7-11;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
KIWIFIXMWIMRBZ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- for alkaline phosphatase staining in cells
- for hexosaminidase staining in cells
- to study lysosomal membrane stability
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3