F1513
Cloreto de ferro(III)
ACS reagent, 97.0-102.0%
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Ensaio
97.0-102.0%
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Phosphorus compounds (as PO4)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium hydroxide (as sulfates)
p.e.
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit ∼0.002%)
Zn: ≤0.003%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?