F1418
Polissacarose 400
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Polysucrose 400
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type 400-DL
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
<0.1%
cor
white
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.