F1168
Fibroblast Growth Factor-9 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hGFG-9, FGF-9, GAF, Glial Activating Factor
Selecione um tamanho
R$ 2.198,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.198,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Fibroblast Growth Factor-9 human, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
2.6 ng/mL
peso molecular
~25 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF9(2254)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?