F0762
N-Formyl-Met-Leu-Phe-o-fluorobenzylamide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2F
InChI
1S/C28H37FN4O4S/c1-19(2)15-24(32-27(36)23(31-18-34)13-14-38-3)28(37)33-25(16-20-9-5-4-6-10-20)26(35)30-17-21-11-7-8-12-22(21)29/h4-12,18-19,23-25H,13-17H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,34)(H,32,36)(H,33,37)
chave InChI
LTOZIPKEOGLEJO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3