Documentos Principais
F0644
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
Sinônimo(s):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.593,00
R$ 2.593,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.593,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
R$ 2.593,00
Check Cart for Availability
Materiais
beaded neck neck
borosilicate glass
borosilicate glass flask
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 12 ea
Altura
13.5 cm
diâmetro da base
8.8 cm
volume de trabalho
250 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Outras notas
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)