F0152
Nalgene® baffled shake flask
flask capacity 250 mL, Beaded neck
Sinônimo(s):
cell flask, cell flasks, conical flasks
Selecione um tamanho
R$ 1.071,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.071,00
Produtos recomendados
Materiais
beaded neck transparent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
descrição
Autoclavable
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
graduations 25 mL
without cap
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 4110-0250
capacidade do frasco
250 mL
volume de trabalho do frasco
250 mL
diâmetro do gargalo
26.9 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
- Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
- Graduated - for determining accurate fluid levels.
- Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)