Documentos Principais
F0514
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-asparagine (DOD) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Formulário
solid
Extensão da rotulagem
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Outras notas
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Informações legais
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)