EPS002
MS-275
A HDAC1 and HDAC3 inhibitor
Sinônimo(s):
MS-275 (Entinostat, SNDX-275), 3-pyridinylmethyl [[4-[[(2-aminophenyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamate, N-(2-Aminophenyl)-4-[N-(pyridine-3ylmethoxycarbonyl)aminomethyl]benzamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
solubilidade
DMSO: 38 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1NC(=O)c2ccc(CNC(=O)OCc3cccnc3)cc2
InChI
1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26)
chave InChI
INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HDAC1(3065) , HDAC10(83933) , HDAC11(79885) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC6(10013) , HDAC7(51564) , HDAC8(55869) , HDAC9(9734)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)