EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Produtos recomendados
Características
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920703005 (Global)
Parâmetros
3,382 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
180 mm
compatibilidade
for use with 1,000 mL round bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)