BR4720120
BRAND® seripettor® bottle-top dispensers
volume 0.2-2 mL
Sinônimo(s):
Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Selecione um tamanho
R$ 1.510,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.510,00
Produtos recomendados
Características
incremental 0.04 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 4720120
faixa de medição
accuracy: 1.2%
volume
0.2-2 mL
conector
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
Descrição geral
- Low-cost replaceable dispensing cartridge with wiping seal - one spare dispensing cartridge included
- Semi-automatic dispensing - The spring loaded piston refills the cylinder after dispensing
- Volume setting - Scalloped track allows for quick and exact setting of desired volume
- Disassembles without tools - All parts can be replaced quickly without tools
- The innovate design makes cleaning and maintenance easy
- Supplied with discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and adapters, PP (GL 45/32 and GL 45/540)
Características e benefícios
- Simple and effortless operation
- Replaceable dispensing cartridge and wearing parts
- Ideal for serial dispensing
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)