Documentos Principais
Z252077
Sigma-Aldrich
Nalgene® polypropylene screw-closure for dropper-dispenser bottles
closure size 24 mm
Sinônimo(s):
bottle closure, plastic screw cap
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 163,00
R$ 163,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 163,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 163,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 712150-0240
tamanho do fechamento
24 mm
Descrição geral
Replacement polypropylene closures for use with Nalgene® narrow-mouth bottles, 24mm.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)