Documentos Principais
EP5804706005
Eppendorf® 4 Falcon Buckets
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
embalagem
set of 4 pieces
fabricante/nome comercial
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)