EP5392070038
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Características
for 96 and 384 well plates
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5392070038 (Global)
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)