Documentos Principais
Z742514
Block for digital dry bath and MyBlock
solid block for slides or custom machining
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 889,00
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 889,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Características
solid block for slides or custom machining
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSW01
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)