Key Documents
EP0030128583
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiais
conical bottom yellow wells
polycarbonate
yellow plate
esterilidade
non-sterile
Características
skirt (Semi skirted)
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030128583
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
volume máximo do poço
250 μm
volume de trabalho
250 μL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG