Documentos Principais
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Sinônimo(s):
PCR, Plates, Sealing films
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
embalagem
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030127978
técnica(s)
PCR: suitable
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
  • Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
  • Ideal for short-term storage of samples
  • Reusable and autoclavable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)