AXYAM384PCRRD
Sealing mat
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
embalagem
pkg of 5x10mats/cs
tamanho
384 wells
Descrição geral
- Axygen® sealing films are used in PCR storage applications.
- Sealing films offer high-temperature resistance.
- Made from autoclavable research-grade silicone
- Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)