Documentos Principais
EP0030073630
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
(50-1250 μL)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
green (Tray)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030073630
Comprimento
(103 mm)
volume máximo
1.25 mL
volume
(50-1250 μL)
cor
dark green
Descrição geral
The pipette tips are single-use pipette tips for aspirating and dispensing liquids with air-cushion pipettors. The packaging of the pipette tips is color-coded and corresponds to the color of the control button on the Eppendorf pipettor.
Características e benefícios
  • Single-use pipette tips
  • Packaged as reloade
  • Universal cone
  • Easy handling
  • Avaiable in different quality grades
  • Minimal force required for attachment or ejection
  • Different volume sizes with color coding
  • Volume marking for visual inspection
  • Seal completely
  • Provide maximum precision and accuracy
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)