Documentos Principais
Z116866
Sigma-Aldrich
Syringe PP/PE without needle
luer slip tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
Sinônimo(s):
polypropylene syringes
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 479,00
R$ 479,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 479,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
R$ 479,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
esterilidade
sterile
Características
graduated 0.2 mL
embalagem
pkg of 100 ea individually wrapped
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)