EHU039071
MISSION® esiRNA
targeting human AHR, RP11-507K12.1
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CTTCCAAGCGGCATAGAGACCGACTTAATACAGAGTTGGACCGTTTGGCTAGCCTGCTGCCTTTCCCACAAGATGTTATTAATAAGTTGGACAAACTTTCAGTTCTTAGGCTCAGCGTCAGTTACCTGAGAGCCAAGAGCTTCTTTGATGTTGCATTAAAATCCTCCCCTACTGAAAGAAACGGAGGCCAGGATAACTGTAGAGCAGCAAATTTCAGAGAAGGCCTGAACTTACAAGAAGGAGAATTCTTATTACAGGCTCTGAATGGCTTTGTATTAGTTGTCACTACAGATGCTTTGGTCTTTTATGCTTCTTCTACTATACAAGATTATCTAGGGTTTCAGCAGTCTGATGTCATACATCAGAGTGTATATGAACTTATCCATACCGAAGACCGAGCTGAATTTC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C